Ethyl-3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 2199-46-4
Molecular Formula: C10H15NO2
Formula Weight: 181.24
Melting Point: 124-128°
Beilstein Reference: 132613
Formula:
C₁₀H₁₅NO₂ Punto di fusione: 124…128 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051948 CAS Number: 2199-46-4 |