Stampa…
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopropanecarboxylic acid
170690100 170690500
ACRO170690100EA 64.7 EUR
ACRO170690100 ACRO170690500
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 99%
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₉ClO₂
Peso molecolare: 196,64 g/mol
Punto di fusione: 152…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001289
CAS Number: 72934-37-3
EINECS: 277-105-5
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 157 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
GC ≥96.0 %