1-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 58880-37-8
Molecular Formula: C13H15ClO2
Formula Weight: 238.71
Melting Point: 151-153°
Beilstein Reference: 3297868
Formula:
C₁₃H₁₅ClO₂ Punto di fusione: 151…153 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00019350 CAS Number: 58880-37-8 EINECS: 261-481-2 |