Stampa…
2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B20043.03 B20043.06
B20043.03EA 45.8 EUR
B20043.03 B20043.06
2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide 98%
2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide
Purity: 98% CAS No.: 4651-97-2 Molecular Formula: C6H8N2OS Formula Weight: 156.20 Melting Point: 173-175° MDL No.: MFCD00052594
Formula: C₆H₈N₂OS
Peso molecolare: 156,20 g/mol
Punto di fusione: 173…175 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052594
CAS Number: 4651-97-2