Stampa…
5-Nitro-2-picoline 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methyl-5-nitropyridine
H61750.06 H61750.14
H61750.06EA 72.7 EUR
H61750.06 H61750.14
5-Nitro-2-picoline 95%
5-Nitro-2-picoline
Formula: C₆H₆N₂O₂
Peso molecolare: 138,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114179
CAS Number: 21203-68-9