6-Amino-3-cyano-2-methylpyridine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 183428-90-2
Molecular Formula: C7H7N3
Formula Weight: 133.15
Melting Point: 164-166°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD05865116
Formula:
C₇H₇N₃ Punto di fusione: 164…166 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05865116 CAS Number: 183428-90-2 ADR: 6.1,III |