Stampa…

2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: 2,6-Dichloro-4-methylnicotinonitrile, 2,6-dichloro-4-methylpyridine-3-carbonitrile, 2,6-Dichloro-3-cyano-4-methylpyridine

D3346-25G D3346-5G
TCIAD3346-25GEA 75 EUR
TCIAD3346-25G TCIAD3346-5G
2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline ≥98.0% (by GC)
2,6-Dichloro-3-cyano-4-picoline
Formula: C₇H₄Cl₂N₂
Peso molecolare: 187,03 g/mol
Punto di ebollizione: 118°C
MDL Number: MFCD00052633
CAS Number: 875-35-4
EINECS: 212-873-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=830e36b25e79324e44445e95c58da12c588acdcf&vid=830e36b25e79324e44445e95c58da12c588acdcf&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR