3-Acetyl-5-bromopyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 38940-62-4
Molecular Formula: C7H6BrNO
Formula Weight: 200.03
Melting Point: 77-79°
Beilstein Reference: 112808
Formula:
C₇H₆BrNO Punto di fusione: 77…79 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03086033 CAS Number: 38940-62-4 |