2-Acetyl-6-bromopyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 49669-13-8
Molecular Formula: C7H6BrNO
Formula Weight: 200.03
Melting Point: 51-55°
MDL No.: MFCD00272200
Formula:
C₇H₆BrNO Punto di fusione: 51…55 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00272200 CAS Number: 49669-13-8 |