Stampa…
5-Acetyl-2-bromopyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Acetyl-6-bromopyridine
H33204.03 H33204.06
H33204.03EA 63.2 EUR
H33204.03 H33204.06
5-Acetyl-2-bromopyridine ≥97%
5-Acetyl-2-bromopyridine
Purity: 97% CAS No.: 139042-59-4 Molecular Formula: C7H6BrNO Formula Weight: 200.03 Melting Point: 124-128° MDL No.: MFCD04974527
Formula: C₇H₆BrNO
Peso molecolare: 200.03 g/mol
Punto di fusione: 124…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04974527
CAS Number: 139042-59-4