Stampa…
2-Allyloxytetrahydropyran ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
A2391-25G A2391-5G
TCIAA2391-25GEA 213 EUR
TCIAA2391-25G TCIAA2391-5G
2-Allyloxytetrahydropyran ≥95.0% (by GC)
2-Allyloxytetrahydropyran
Formula: C₈H₁₄O₂
Flash Pt: 35°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00154089
CAS Number: 4203-49-0
UN: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27772231d9422e20fa141029072cfc11b71b43e0&vid=27772231d9422e20fa141029072cfc11b71b43e0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %