Stampa…
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: DL-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthalenemethanol, 1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanol
B25628.06 B25628.14
B25628.06EA 49.4 EUR
B25628.06 B25628.14
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol ≥98%
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol
Purity: 98% CAS No.: 77301-42-9 Molecular Formula: C13H14O2 Formula Weight: 202.25 Melting Point: 111-112° MDL No.: MFCD01632581
Formula: C₁₃H₁₄O₂
Peso molecolare: 202,25 g/mol
Punto di fusione: 111…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01632581
CAS Number: 77301-42-9