Stampa…
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: DL-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthalenemethanol, 1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanol
331500050 331500250
ACRO331500050EA 71.5 EUR
ACRO331500050 ACRO331500250
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol 98%
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol
Formula: C₁₃H₁₄O₂
Peso molecolare: 202,25 g/mol
Punto di fusione: 111…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01632581
CAS Number: 77301-42-9
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 114 °C
HPLC ≥97.5 %