Stampa…
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt hydrate, puro indicator grade
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
346551000 346555000 346550250
ACRO346551000EA 84.1 EUR
ACRO346551000 ACRO346555000 ACRO346550250
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt hydrate, puro indicator grade
1-Nitroso-2-naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt hydrate
Formula: C₁₀H₅NNa₂O₈S₂
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149246
CAS Number: 525-05-3
EINECS: 208-369-1
Visualizza i codici
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 % (1 g, 105°C)
Suitability (for Co determination) Passes test