Stampa…
Sodium hydrogen 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20078.0100 8.20078.0500
8.20078.0100EA 39.8 EUR
8.20078.0100 8.20078.0500
Sodium hydrogen 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Sodium hydrogen 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate
Formula: C₁₀H₈NNaO₇S₂
Punto di fusione: >380 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150460
CAS Number: 5460-09-3
EINECS: 226-736-4
Visualizza i codici
Assay (acidimetric) ≥ 85.0 %
Water (K. F.) 8.0 - 12.0 %
Identity (IR) passes test
Synonyms 1-Amino-8-naphthol-3,6-disulfonic acid monosodium salt
Hill Formula C10H8NNaO7S2