Stampa…
Calmagite
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B21482.06 B21482.14 B21482.22
B21482.06EA 38.4 EUR
B21482.06 B21482.14 B21482.22
Calmagite
Calmagite
CAS No.: 3147-14-6 Molecular Formula: C17H14N2O5S Formula Weight: 358.37 Melting Point: 330° Beilstein Reference: 708596 Merck Reference: 14,1718 MDL No.: MFCD00011656
Formula: C₁₇H₁₄N₂O₅S
Punto di fusione: >330 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011656
CAS Number: 3147-14-6
EINECS: 221-563-0
Merck Index: 14,1718