Stampa…
Calmagite, puro indicator grade
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
108170050 108170100 108170250 108171000
ACRO108170050EA 59.2 EUR
ACRO108170050 ACRO108170100 ACRO108170250 ACRO108171000
Calmagite, puro indicator grade
Calmagite
Formula: C₁₇H₁₄N₂O₅S
Peso molecolare: 358,37 g/mol
Punto di fusione: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011656
CAS Number: 3147-14-6
EINECS: 221-563-0
Visualizza i codici
Appearance Black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific extinction E (1%/1cm) ≥300 (610 nm, in buffer)
Suitability (for Ca + Mg determination) Passes test
UV at 260 nm A: ≤0.01
Titration after Ion exchange ≥99.0 %