Stampa…
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Para Red, 1-((4-Nitrophenyl)diazenyl)naphthalen-2-ol
B24600.14 B24600.22
B24600.14EA 57.2 EUR
B24600.14 B24600.22
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
CAS No.: 6410-10-2 Molecular Formula: C16H11N3O3 Formula Weight: 293.28 Melting Point: 248-252° Beilstein Reference: 680469 MDL No.: MFCD00003908
Formula: C₁₆H₁₁N₃O₃
Peso molecolare: 293,28 g/mol
Punto di fusione: 248…252 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003908
CAS Number: 6410-10-2
EINECS: 229-093-8