Stampa…
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H50355.03 H50355.MD
H50355.03EA 275 EUR
H50355.03 H50355.MD
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline 98%
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Purity: 98% CAS No.: 243666-11-7 Molecular Formula: C10H7F3N2 Formula Weight: 212.18 MDL No.: MFCD00269411
Formula: C₁₀H₇F₃N₂
Peso molecolare: 212,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00269411
CAS Number: 243666-11-7