Stampa…
6-Fluoroquinoline ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H35900.MD H35900.03
H35900.MDEA 46.8 EUR
H35900.MD H35900.03
6-Fluoroquinoline ≥97%
6-Fluoroquinoline
Formula: C₉H₆FN
Peso molecolare: 147.15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01685512
CAS Number: 396-30-5