Biphenyl-4-sulphonyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 1623-93-4
Molecular Formula: C12H9ClO2S
Formula Weight: 252.72
Melting Point: 112-117°
Boiling Point: 200-205°/6mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00078658
Formula:
C₁₂H₉ClO₂S Punto di ebollizione: 200…205 °C (6 mmHg) Punto di fusione: 112…117 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00078658 CAS Number: 1623-93-4 EINECS: 216-609-1 ADR: 8,II |