4,4'-Biphenyldiboronic acid 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 4151-80-8
Molecular Formula: C12H12B2O4
Formula Weight: 241.85
Melting Point: ca 300° dec.
Beilstein Reference: 2941876
Formula:
C₁₂H₁₂B₂O₄ Punto di fusione: ∼ 300 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00151795 CAS Number: 4151-80-8 |