2,4-Dimethyl-6-iodoaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 4102-54-9
Molecular Formula: C8H10IN
Formula Weight: 247.08
Melting Point: 64-65°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD07779005
Formula:
C₈H₁₀IN Punto di fusione: 64…65 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07779005 CAS Number: 4102-54-9 ADR: 6.1,III |