1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,2'-(Benzene-1,3-diyl)bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol)
B1403-25G
B1403-5G
TCIAB1403-25GEA
244
EUR
TCIAB1403-25G
TCIAB1403-5G
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene ≥98.0% (by GC)
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene
Formula:
C₁₂H₆F₁₂O₂ Peso molecolare: 410,16 g/mol Punto di ebollizione: 100°C Flash Pt: 97°C |
MDL Number:
MFCD00042090 CAS Number: 802-93-7 EINECS: 212-354-5 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...