3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 367-65-7
Molecular Formula: C8H6F6N2
Formula Weight: 244.14
Melting Point: 44-49°
Beilstein Reference: 3344332
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD01631430
Formula:
C₈H₆F₆N₂ Punto di fusione: 44…49 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01631430 CAS Number: 367-65-7 ADR: 6.1,III |