Nordihydroguaiaretic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 500-38-9
Molecular Formula: C18H22O4
Formula Weight: 302.37
Odour: Odourless
Melting Point: 184-188°
Beilstein Reference: 2056825
Merck Reference: 14,6693
MDL No.: MFCD00002206
Formula:
C₁₈H₂₂O₄ Punto di fusione: 184…188 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002206 CAS Number: 500-38-9 EINECS: 207-903-0 Merck Index: 14,6693 |