Stampa…
Salicylideneaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-((Phenylimino)methyl)phenol
B25332.09 B25332.18
B25332.09EA 60.6 EUR
B25332.09 B25332.18
Salicylideneaniline ≥98%
Salicylideneaniline
Purity: 98% CAS No.: 779-84-0 Molecular Formula: C13H11NO Formula Weight: 197.24 Melting Point: 48-52° Boiling Point: 151°/2mm MDL No.: MFCD00020066
Formula: C₁₃H₁₁NO
Peso molecolare: 197,24 g/mol
Punto di ebollizione: 151 °C (2 mmHg)
Punto di fusione: 48…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020066
CAS Number: 779-84-0