Stampa…
2,4,6-Tri-tert-butylnitrosobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
T1534-1G T1534-100MG
TCIAT1534-1GEA 628 EUR
TCIAT1534-1G TCIAT1534-100MG
2,4,6-Tri-tert-butylnitrosobenzene ≥98.0% (by GC)
2,4,6-Tri-tert-butylnitrosobenzene
Formula: C₁₈H₂₉NO
Punto di fusione: 168°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008817
CAS Number: 24973-59-9
EINECS: 246-553-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc2f91253e01d047c6cdc01a682547f1bf279f5e&vid=cc2f91253e01d047c6cdc01a682547f1bf279f5e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C