Stampa…
Methyl-3-methylsalicylate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-hydroxy-3-methylbenzoate
B21341.04 B21341.09
B21341.04EA 40 EUR
B21341.04 B21341.09
Methyl-3-methylsalicylate ≥97%
Methyl-3-methylsalicylate
Purity: 97% CAS No.: 23287-26-5 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 28-30° Boiling Point: 234-236° MDL No.: MFCD00020051
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Punto di ebollizione: 234…236 °C
Punto di fusione: 28…30 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020051
CAS Number: 23287-26-5
EINECS: 245-557-2