Stampa…
4-Methyl-3-nitrobenzamide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L18270.06 L18270.14
L18270.06EA 34.1 EUR
L18270.06 L18270.14
4-Methyl-3-nitrobenzamide ≥98%
4-Methyl-3-nitrobenzamide
Purity: 98% CAS No.: 19013-11-7 Molecular Formula: C8H8N2O3 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 164-167° Beilstein Reference: 2102644
Formula: C₈H₈N₂O₃
Peso molecolare: 180,16 g/mol
Punto di fusione: 164…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00027392
CAS Number: 19013-11-7
EINECS: 242-752-4