Stampa…
4-Cyanophenyl-4-hexylbenzoate ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B22471.03 B22471.06
B22471.03EA 51.3 EUR
B22471.03 B22471.06
4-Cyanophenyl-4-hexylbenzoate ≥99%
4-Cyanophenyl-4-hexylbenzoate
Purity: 99% CAS No.: 50793-85-6 Molecular Formula: C20H21NO2 Formula Weight: 307.39 Melting Point: 44-47° MDL No.: MFCD00600506
Formula: C₂₀H₂₁NO₂
Peso molecolare: 307,39 g/mol
Punto di fusione: 44…47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00600506
CAS Number: 50793-85-6
EINECS: 256-767-9