4-Phenyl-3-butyn-2-one ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₈O Punto di ebollizione: 130°C Flash Pt: 95°C |
MDL Number:
MFCD00008776 CAS Number: 1817-57-8 EINECS: 217-327-1 |
|
Appearance | Colorless to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |