Stampa…
2-Nitrobenzenesulphenyl chloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
161330100 161330500
ACRO161330100EA 52.9 EUR
ACRO161330100 ACRO161330500
2-Nitrobenzenesulphenyl chloride 98%
2-Nitrobenzenesulphenyl chloride
Formula: C₆H₄ClNO₂S
Punto di fusione: 70…75 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007128
CAS Number: 7669-54-7
EINECS: 231-644-2
UN: 1759
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Yellow to golden Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 75 °C
HPLC ≥97.5 %