Stampa…
Aniline-2,5-disulphonic acid 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B25350.06 B25350.14
B25350.06EA 53.7 EUR
B25350.06 B25350.14
Aniline-2,5-disulphonic acid 95%
Aniline-2,5-disulphonic acid
Purity: 95% CAS No.: 98-44-2 Molecular Formula: C6H7NO6S2 Formula Weight: 253.25 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00035753
Formula: C₆H₇NO₆S₂
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00035753
CAS Number: 98-44-2
EINECS: 202-669-6