Stampa…
4,4'-Diaminoazobenzene 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,4'-Azodianiline
401580050 401580250
ACRO401580050EA 271 EUR
ACRO401580050 ACRO401580250
4,4'-Diaminoazobenzene 95%
4,4'-Diaminoazobenzene
Formula: C₁₂H₁₂N₄
Punto di fusione: 245 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041892
CAS Number: 538-41-0
EINECS: 208-690-7
Visualizza i codici
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %
GC ≥98.5 %