Stampa…
4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
B22907.03 B22907.06
B22907.03EA 43.7 EUR
B22907.03 B22907.06
4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile ≥97%
4-(Trifluoromethylsulphonyl)benzonitrile
Purity: 97+% CAS No.: 312-21-0 Molecular Formula: C8H4F3NO2S Formula Weight: 235.18 Melting Point: 87-92° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD01631631
Formula: C₈H₄F₃NO₂S
Peso molecolare: 235,18 g/mol
Punto di fusione: 87…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631631
CAS Number: 312-21-0
ADR: 6.1,III