4-Sulphobenzoic acid monopotassium salt 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95%
CAS No.: 5399-63-3
Molecular Formula: C7H5KO5S
Formula Weight: 240.28
MDL No.: MFCD00007509
Formula:
C₇H₅KO₅S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007509 CAS Number: 5399-63-3 EINECS: 226-435-8 |