2-Sulphobenzoic acid hydrate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 123333-68-6
Molecular Formula: C7H6O5S.xH2O
Formula Weight: 202.19(anhy)
Melting Point: ca 68-72°
Beilstein Reference: 2106852
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00149534
Formula:
C₇H₆O₅S·H₂O Punto di fusione: ∼ 68…72 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149534 CAS Number: 123333-68-6 EINECS: 211-176-5 ADR: 8,II |