Stampa…
4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A17337.03 A17337.06 A17337.14
A17337.03EA 23.8 EUR
A17337.03 A17337.06 A17337.14
4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid 96%
4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid
Purity: 96% CAS No.: 10130-89-9 Molecular Formula: C7H5ClO4S Formula Weight: 220.63 Odour: Acrid Melting Point: 228-232° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007448
Formula: C₇H₅ClO₄S
Punto di fusione: 228…232 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007448
CAS Number: 10130-89-9
EINECS: 233-367-2
ADR: 8,II