Stampa…
4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
405060250 405060050
ACRO405060250EA 249 EUR
ACRO405060250 ACRO405060050
4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid 96%
4-(Chlorosulphonyl)benzoic acid
Formula: C₇H₅ClO₄S
Peso molecolare: 220,63 g/mol
Punto di fusione: 230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007448
CAS Number: 10130-89-9
EINECS: 233-367-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥95 %
Color scale ≤10 APHA
Free amine ≤0.01 %