3-(Chlorosulphonyl)benzoic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 4025-64-3
Molecular Formula: C7H5ClO4S
Formula Weight: 220.63
Melting Point: 133-138°
Beilstein Reference: 2645465
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00024877
Formula:
C₇H₅ClO₄S Punto di fusione: 133…138 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00024877 CAS Number: 4025-64-3 EINECS: 223-692-8 ADR: 8,II |