2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 22117-85-7
Molecular Formula: C8H9NO5S
Formula Weight: 232.23
MDL No.: MFCD00129997
Formula:
C₈H₉NO₅S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00129997 CAS Number: 22117-85-7 EINECS: 244-789-1 |