4-(Dimethylamino)-2-methoxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 84562-48-1
Molecular Formula: C10H13NO2
Formula Weight: 179.22
Melting Point: 58-60°
Beilstein Reference: 2719181
Formula:
C₁₀H₁₃NO₂ Punto di fusione: 58…60 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00151814 CAS Number: 84562-48-1 |