Stampa…
4-Bromo-N,N-diphenylaniline 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Bromophenyl)diphenylamine, 4-Bromotriphenylamine
H60328.06 H60328.14
H60328.06EA 82.2 EUR
H60328.06 H60328.14
4-Bromo-N,N-diphenylaniline 99%
4-Bromo-N,N-diphenylaniline
Formula: C₁₈H₁₄BrN
Punto di fusione: 108…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01851266
CAS Number: 36809-26-4