Stampa…
3-(Boc-amino)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
H27026.06 H27026.03
H27026.06EA 238 EUR
H27026.06 H27026.03
3-(Boc-amino)phenylboronic acid pinacol ester 97%
3-(Boc-amino)phenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 330793-09-4 Molecular Formula: C17H26BNO4 Formula Weight: 319.21 Melting Point: 118-120° MDL No.: MFCD03789256
Formula: C₁₇H₂₆BNO₄
Punto di fusione: 118…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03789256
CAS Number: 330793-09-4