Diallyl maleate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Diallyl Maleate
Purity: 95%
CAS No.: 999-21-3
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.21
Flash Point: 130°(266°F)
Refractive Index: 1.4670
Melting Point: -47°
Boiling Point: 109-110°/3mm
Beilstein Reference: 1725954
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00010763
Formula:
C₁₀H₁₂O₄ Peso molecolare: 196.21 g/mol Punto di ebollizione: 109…110 °C (3 mmHg) Punto di fusione: –47 °C Densità: 1.072 Flash Pt: 130 °C (266 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010763 CAS Number: 999-21-3 EINECS: 213-658-0 ADR: 6.1 III |