2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Ansaid, 2-(2-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoic acid, Flurbiprofen, Froben, Antadys
Purity: 99%
CAS No.: 5104-49-4
Molecular Formula: C15H13FO2
Formula Weight: 244.27
Odour: Odourless
Melting Point: 112-114°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00079303
Formula:
C₁₅H₁₃FO₂ Peso molecolare: 244,265 g/mol Punto di fusione: 112…114 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00079303 CAS Number: 5104-49-4 EINECS: 225-827-6 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,4199 |