Ethyl hippurate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 1499-53-2
Molecular Formula: C6H5CONHCH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 207.23
Melting Point: 58-60°
MDL No.: MFCD00026890
Formula:
C₁₁H₁₃NO₃ Punto di fusione: 58…60 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00026890 CAS Number: 1499-53-2 |