(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromophenyl)propionic acid 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
(R)-3-(4-Bromophenyl)-3-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
H52166.03
H52166.06
H52166.03EA
178
EUR
H52166.03
H52166.06
(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromophenyl)propionic acid 95%
(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-bromophenyl)propionic acid
Purity: 95%
CAS No.: 261380-20-5
Molecular Formula: C14H18BrNO4
Formula Weight: 344.20
Melting Point: 143-145°
MDL No.: MFCD01320860
Formula:
C₁₄H₁₈BrNO₄ Peso molecolare: 344,20 g/mol Punto di fusione: 143…145 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01320860 CAS Number: 261380-20-5 |