Stampa…
Ethyl picolinoylacetate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
425470025 425470100
ACRO425470025EA 87.5 EUR
ACRO425470025 ACRO425470100
Ethyl picolinoylacetate 95%
Ethyl picolinoylacetate
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
Punto di ebollizione: 100…104 °C (,3 mmHg)
Densità: 1,164 g/cm³
Flash Pt: >200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00094022
CAS Number: 26510-52-1
Visualizza i codici
Appearance Clear straw yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5160 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥94 %